Learn More
Bromuro de 4-nitrobencilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492268 25 g 25 g
11402278 100 g 100 g
11412278 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15236.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
4-Nitrobenzyl bromide is used in the synthesis of di and tri-substituted azoles. It is also used in the preparation of N6-Benzyladenosine-5’-uronamides as selective A3 adenosine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-nitrobencilo se utiliza en la síntesis de azoles di- y tri-sustituidos. También se utiliza en la preparación de N6-benciladenosina-5’-uronamidas como agonistas de adenosina A3 selectivos.
Solubilidad
Hidroliza en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, aminas, bases y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-11-8
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD00007373
Clave InChI VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
PubChem CID 66011
ChEBI CHEBI:62822
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 742796
Información de solubilidad It hydrolyzes in water. Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza ≥97%