Learn More
4-n-Pentilfenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467418 2 g 2 g
15477418 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60913.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79887-10-8 | C13H16 | 172.27 g/mol
4-n-Pentylphenylacetylene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-n-pentilfenilacetileno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79887-10-8
Fórmula molecular C13H16
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00173884
Clave InChI APGNXGIUUTWIRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentylphenylacetylene, 4-pentylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-pentyl-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-pentylbenzene, benzene, 1-ethynyl-4-pentyl, 4-amylphenylacetylene, 4-ethynylpentylbenzene, acmc-209pid, 4-pentylphenyl acetylene
PubChem CID 2775131
Nombre IUPAC 1-etinil-4-pentilbenceno
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylphenylacetylene
Densidad 0.885
Punto de ebullición 172°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 97%