Learn More
Ácido 4-(N,N-dimetilamino)fenilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10068841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10068841 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10045713 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10068841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359235000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28611-39-4 | C8H12BNO2 | 165.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28611-39-4
Fórmula molecular C8H12BNO2
Peso molecular (g/mol) 165.00
Número MDL MFCD01074642
Clave InChI RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734344
Nombre IUPAC ácido [4-(dimetilamino)fenil]borónico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 227°C
Color Azul grisáceo o gris verdoso a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.