Learn More
Bromuro de 4-metilsulfonilbencilo, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10632002 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10632002 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10267553 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632002 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 357580025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53606-06-7
Fórmula molecular C8H9BrO2S
Peso molecular (g/mol) 249.13
Número MDL MFCD00185849
Clave InChI HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-metilsulfonilbenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Punto de fusión 82°C to 86°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 06, IV, 2210
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.13
Porcentaje de pureza ≥60%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.