Learn More
4-Metilsulfonilbenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321221 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10321221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424890025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Nombre de nota 95%
CAS 22821-76-7
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137.0°C to 142.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7NO2S
Número MDL MFCD00216489
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-methylsulfonyl benzonitrile, 4-methanesulfonyl-benzonitrile, 4-methanesulfonylbenzonitrile, benzonitrile, 4-methylsulfonyl, benzonitrile, p-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile, 4-mesylbenzonitrile, maybridge3_003168, p-methylsulfonylbenzonitrile, 4-methylsulphonylbenzonitrile
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Clave InChI FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC 4-metilsulfonilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 181.21
PubChem CID 519981
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación