Learn More
Clorhidrato de 4-(metilsulfonil)fenilhidrazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10230001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10230001 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10562754 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10230001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424960025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17852-67-4 | C7H10N2O2S·HCl | 222.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17852-67-4
Fórmula molecular C7H10N2O2S·HCl
Peso molecular (g/mol) 222.69
Número MDL MFCD00216494
Clave InChI QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methanesulfonylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonylphenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylsulfonyl phenyl-, monohydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine, chloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloric acid
PubChem CID 2735181
Nombre IUPAC (4-metilsulfonilfenil)hidrazina;clorhidrato
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 202°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NHNC6H4SO2CH3·HCl
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.69
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino