Learn More
Ácido 4-(Metilsulfonil)fenilacético, TRC
Código de producto. 30480469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480469 10 g 10 g
30470197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32725510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90536-66-6
Fórmula molecular C9 H10 O4 S
Peso molecular (g/mol) 214.24
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilsulfonilfenilo)acético
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03