Learn More
Ácido 4-(metilsulfonil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318866 5 g 5 g
11328866 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19504.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90536-66-6 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(metilsulfonil)fenilacético es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90536-66-6
Fórmula molecular C9H10O4S
Peso molecular (g/mol) 214.235
Número MDL MFCD00216495
Clave InChI HGGWOSYNRVOQJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl phenylacetic acid, 4-methylsulphonylphenylacetic acid, 2-4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-mesylphenylacetic acid, 4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-methanesulfonyl phenylacetic acid, 2-4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonylphenylacetic acid
PubChem CID 572345
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilsulfonilfenilo)acético
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2646649
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 97%