Learn More
4-(Metilsulfonil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374856 1 g 1 g
11364856 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32935.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14763-60-1 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14763-60-1
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00047806
Clave InChI KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
Nombre IUPAC 4-metilsulfonilfenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)phenol
Punto de fusión 90°C to 95°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%