Learn More
4-(Metilsulfonil)fenol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576992 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10227323 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424880025
 Artículo restringido
En stock
CAS 14763-60-1
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00047806
Clave InChI KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
Nombre IUPAC 4-metilsulfonilfenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)phenol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90.0°C to 95.0°C
Color Marrón rosáceo a tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4SO2CH3
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slight. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
RU– Solo para uso en investigación