Learn More
Ácido 4-(metilsulfonil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427867 1 g 1 g
15437867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50230.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4052-30-6 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4052-30-6
Fórmula molecular C8H8O4S
Peso molecular (g/mol) 200.208
Número MDL MFCD00007564
Clave InChI AJBWNNKDUMXZLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl benzoic acid, p-methylsulfonylbenzoic acid, 4-methanesulfonyl-benzoic acid, 4-methylsulphonylbenzoic acid, 4-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 4-methylsulfonyl, p-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77670
Nombre IUPAC ácido 4-metilsulfonilbenzoico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Punto de fusión 270°C to 275°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 98%