Learn More
Ácido 4-(metilsulfonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348656 250 mg 250 miligramos
11328656 1 g 1 g
11338656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17720.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149104-88-1
Fórmula molecular C7H9BO4S
Peso molecular (g/mol) 200.02
Número MDL MFCD01630820
Clave InChI VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
PubChem CID 2734364
Nombre IUPAC ácido (4-metilsulfonilfenil)borónico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼200°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.02
Porcentaje de pureza 98%