Learn More
4-Metiloctano, TRC
Código de producto. 30470066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470066 1 g 1 g
30469919 500 mg 500 miligramos
30478621 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3306481G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-34-4
Fórmula molecular C9H20
Peso molecular (g/mol) 128.26
Sinónimo (±)-4-Methyloctane, NSC 23691
SMILES CCCCC(C)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyloctane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20/c1-4-6-8-9(3)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3