Learn More
4-Metilhomopiperazin-4-aminobenceno trihidrocloruro monohidrato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516914 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10482474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10516914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60364CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 913830-33-8
Fórmula molecular C12H24Cl3N3O
Peso molecular (g/mol) 332.694
Número MDL MFCD09025902
Clave InChI RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
PubChem CID 44119580
Nombre IUPAC 4-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)anilina;hidrato;trihidrocloruro
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Yes
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.71
Porcentaje de pureza 90%