Learn More
4-Metilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457716 1 g 1 g
11467716 5 g 5 g
11477716 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14702.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 644-08-6 | C13H12 | 168.24 g/mol
4-Methylbiphenyl, is used as a flavoring ingredient in food industry. It is also used as an intermediate in agrochemcial, dyestuff, flavor and fragrance, pharmaceutical, syntheses material. It is also used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metilbifenilo se utiliza como ingrediente aromatizante en la industria alimentaria. También se utiliza como sustancia intermedia en productos agroquímicos, colorantes, sabores y fragancias, productos farmacéuticos y material de síntesis. También se utiliza como sustancia intermedia de OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol y éter, muy soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-08-6
Fórmula molecular C13H12
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00008544
Clave InChI ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
PubChem CID 12566
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbiphenyl
Punto de fusión 44°C to 48°C
Densidad 1.015
Punto de ebullición 267°C to 268°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1904468
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether,very soluble in organic solvents.
Nombre IUPAC 1-metilo-4-fenilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%