Learn More
4-Metil-7-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285984 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10274154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62039CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 910037-15-9
Fórmula molecular C14H21BN2O3
Peso molecular (g/mol) 276.14
Número MDL MFCD09065020
Clave InChI PDTRXHRSCGNYFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid, pinacol ester, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid pinacol ester, 2-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro-4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetra-me-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine
PubChem CID 24229653
Nombre IUPAC 4-metil-7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.14
Porcentaje de pureza 97%