Learn More
(4-Metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707485 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10001104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707485 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62009DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 921938-81-0
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.207
Número MDL MFCD09817507
Clave InChI PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229648
Nombre IUPAC (4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanol
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 97%