Learn More
4-Metil-2-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440258 1 g 1 g
15450258 5 g 5 g
15460258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53442.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21020-27-9
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00041615
Clave InChI SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
Nombre IUPAC 4-metilpent-2-ino
SMILES CC#CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentyne
Densidad 0.711
Punto de ebullición 71°C to 73°C
Temperatura de inflamación −12°C (−10°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHC≡CCH3
Índice de refracción 1.407
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentyne