Learn More
4-Metil-2-pentino, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10236283 1 g Frasco de vidrio 1 g
10104193 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10236283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21020-27-9
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00041615
Clave InChI SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
Nombre IUPAC 4-metilpent-2-ino
SMILES CC#CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentyne
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -110°C
Color Amarillo
Densidad 0.7160g/mL
Punto de ebullición 71°C to 73°C
Temperatura de inflamación -5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C∽CCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.716
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.