Learn More
4-Metil-1-piperazinapropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392776 50 g 50 g
11382776 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08905.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4491-92-3
Fórmula molecular C8H15N3
Peso molecular (g/mol) 153.229
Número MDL MFCD00051960
Clave InChI XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
PubChem CID 3050146
Nombre IUPAC 3-(4-metilpiperazina-1-il)propanenitrilo
SMILES CN1CCN(CC1)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
Punto de ebullición 134°C to 136°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 50 g
Número UN UN3276
Beilstein 117453
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.23
Porcentaje de pureza 98%