Learn More
4-Metil-1-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284980 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10284980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127420250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-pentene
Nombre de nota 97%
CAS 691-37-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -155°C
Color Incolora
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación -31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.3810 to 1.383
Número MDL MFCD00008949
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.66
Sinónimo 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
Clave InChI WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC=C
Nombre IUPAC 4-metilpente-1-no
Peso molecular (g/mol) 84.16
PubChem CID 12724
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-1-pentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2