Learn More
Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442230 25 g 25 g
11422230 1 g 1 g
11432230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29100.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36099-51-1
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD09742280
Clave InChI ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
PubChem CID 535184
Nombre IUPAC 4-metil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptano
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Nombre de nota Cis + Trans
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%