Learn More
4-Metoxibenzhidrol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300064 5 g 5 g
11310064 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00468.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 720-44-5 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 720-44-5
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.264
Número MDL MFCD00014398
Clave InChI BEGZWXVLBIZFKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzhydrol, 4-methoxyphenyl phenyl methanol, 4-methoxybenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-phenyl, 4-methoxyphenyl phenylmethan-1-ol, 4-methoxy-phenyl-phenyl-methanol, mamp-oh resin, 4-methoxybenzohydrol, acmc-209olf, p-methoxybenzhydryl alcohol
PubChem CID 95375
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-fenilmetanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzhydrol
Punto de fusión 65°C to 68°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3202445
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza ≥98%