Learn More
4-Metoxibenzenosulfonilcloruro, TRC
Código de producto. 30478082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478082 5 g 5 g
30467492 10 g 10 g
30482861 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3324855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-68-0
Fórmula molecular C7H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 206.65
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo
SMILES COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9804