Learn More
Ácido 4-(metanosulfonil)fenilborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522222 1 g Frasco de vidrio 1 g
10063373 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359510010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149104-88-1
Fórmula molecular C7H9BO4S
Peso molecular (g/mol) 200.02
Número MDL MFCD01630820
Clave InChI VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
PubChem CID 2734364
Nombre IUPAC ácido (4-metilsulfonilfenil)borónico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 275°C to 277°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.02
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-[(methylsulfonyl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.