Learn More
4-(yodometil)tetrahidro-2h-piran, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10686433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686433 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10570554 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29940DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 101691-94-5
Fórmula molecular C6H11IO
Peso molecular (g/mol) 226.057
Clave InChI MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
PubChem CID 2795507
Nombre IUPAC 4-(yodometil)oxano
SMILES C1COCCC1CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.05
Porcentaje de pureza 97%