Learn More
4-Hidroxifenil 4-Isopropoxifenil Sulfona, TRC
Código de producto. 30137037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137037 25 g 25 g
30135408 100 g 100 g
30005963 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94957025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95235-30-6
Fórmula molecular C15 H16 O4 S
Peso molecular (g/mol) 292.35
Sinónimo 4-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Hydroxy-4'-isopropoxy phenyl sulfone, 4-Hydroxy-4'-isopropoxydiphenyl sulfone, 4-Hydroxyphenyl 4-isopropoxyphenyl sulfone, 4-Isopropoxy-4'-hydroxydiphenyl sulfone, D 8, D 8 (sulfone), F 647, NYDS
Nombre IUPAC 4-(4-propan-2-iloxifenil)sulfonilfenol
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol S-monoisopropyl ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O4S/c1-11(2)19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h3-11,16H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0769
Porcentaje de pureza >95%