Learn More
4-Cloruro de hidroxibenzenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30401500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401500 250 mg 250 miligramos
30391384 500 mg -
30397040 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH999963250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4025-67-6
Fórmula molecular C6H5O3SCl
Peso molecular (g/mol) 192.62
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzenosulfonilcloruro
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.9648