Learn More
4-Hidroxi-N-metilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687462 100 g Frasco de vidrio 100 g
10051010 5 g Frasco de vidrio 5 g
10010990 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121511000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-52-5
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Número MDL MFCD00006500
Clave InChI BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 31°C
Color Marrón a incoloro
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.479
Cantidad 100 g
Beilstein 21, I, 188
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.