Learn More
4-Hidroxi-1-metilpiperidina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322516 100 g 100 g
11332516 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06415.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
4-Hydroxy-1-methylpiperidine is used as reactant for optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents, substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis. It is also used as a reactant in the synthesis of CaMKII, VEGFR and FGFR kinase inhibitors and Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-1-metilpiperidina se utiliza como reactivo para la optimización del andamio de la novobiocina para producir antitumorales y para la sustitución del anillo de rigidificación en la síntesis de antagonistas del receptor de histamina H4. También se usa como reactivo en la síntesis de inhibidores de la quinasa CaMKII, VEGFR y FGFR e inhibidores de la fosfoinositida-3-quinasa y de la proteína metiltransferasa de lisina G9a.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes. Incompatible con el agua y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-52-5
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00006500
Clave InChI BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 100 g
Beilstein 103024
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%