Learn More
4-Fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414173 500 g 500 g
11404173 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10365.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352-32-9 | C7H7F | 110.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-32-9
Fórmula molecular C7H7F
Peso molecular (g/mol) 110.131
Número MDL MFCD00000358
Clave InChI WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
PubChem CID 9603
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorotoluene
Punto de fusión -56°C
Densidad 1.001
Punto de ebullición 115°C to 116°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.4685
Cantidad 500 g
Número UN UN2388
Beilstein 1362373
Índice Merck 14,4180
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 99%