Learn More
4-Fluorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414777 5 g 5 g
15404777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32093.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22179-72-2 | C7H6FNS | 155.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22179-72-2
Fórmula molecular C7H6FNS
Peso molecular (g/mol) 155.19
Número MDL MFCD01313285
Clave InChI VQFOHZWOKJQOGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorothiobenzamide, 4-fluorobenzothioamide, 4-fluorobenzene-1-carbothioamide, 4-fluoro-1-benzenecarbothioamide, 4-fluoro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-fluoro, amino 4-fluorophenyl methane-1-thione, p-fluorothiobenzamide, acmc-20amhq, 4-fluoro thiobenzamide
PubChem CID 737223
Nombre IUPAC 4-fluorobencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorothiobenzamide
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.19
Porcentaje de pureza 97%