Learn More
4-Fluoroftalonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475227 1 g 1 g
11384719 250 mg 250 miligramos
11485227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22624.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65610-14-2 | C8H3FN2 | 146.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65610-14-2
Fórmula molecular C8H3FN2
Peso molecular (g/mol) 146.124
Número MDL MFCD00210430
Clave InChI QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s
PubChem CID 103423
Nombre IUPAC 4-fluorobenceno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophthalonitrile
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2443236
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.12
Porcentaje de pureza 98%