Learn More
Bromuro de 4-Fluorofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15455415 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15455415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58780.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 181705-93-1 | C6H4BrFZn | 240.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 181705-93-1
Densidad 0.992
Fórmula molecular C6H4BrFZn
Número MDL MFCD02093640
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion 4-fluorobenzen-1-ide bromide
Clave InChI VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)F.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 240.38
PubChem CID 54707046
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.38