Learn More
4-Fluorofenilsulfonilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438757 5 g 5 g
11428757 1 g 1 g
11448757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19916.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32083-66-2 | C8H6FNO2S | 199.199 g/mol
4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile is used to produce 3-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-thiophen-2-ylamine with [1,4]dithiane-2,5-diol. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluorofenilsulfonilacetonitrilo se utiliza para producir 3-(4-fluoro-bencenosulfonil)-tiofeno-2-ilamina con [1,4]ditiano-2,5-diol. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32083-66-2
Fórmula molecular C8H6FNO2S
Peso molecular (g/mol) 199.199
Número MDL MFCD00179339
Clave InChI WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 565732
Nombre IUPAC 2-(4-Fluorofenil)sulfonilacetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile
Punto de fusión 89°C to 93°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.2
Porcentaje de pureza 97%