Learn More
4-Fluorophenylboronic acid, 97%, May contain varying amounts of anhydride, Maybridge
Código de producto. 10359903
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 5 g
Código de producto.
10359903 Frasco de vidrio ámbar; 5 g
1 options
Código de producto. 10359903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC33410DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylboronic acid
CAS 1765-93-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H6BFO2
Número MDL MFCD00039136
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
Clave InChI LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Nombre IUPAC ácido (4-fluorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 139.92
PubChem CID 285645
ChEBI CHEBI:48661
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.92