Learn More
4-Fluorofenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453437 5 g 5 g
11386749 1 g 1 g
11396749 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26269.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120.126 g/mol
Intermediates of liquid Crystals. As pharmaceutical intermediates. As organic synthesis intermediates. For vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedio de cristales líquidos. Como intermedio de productos farmacéuticos. Como intermedio en la síntesis orgánica. Para deposición al vacío.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter dietílico, acetona, diclorometano, hexano y etanol. Altamente soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y polvos de metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-98-3
Fórmula molecular C8H5F
Peso molecular (g/mol) 120.126
Número MDL MFCD00168823
Clave InChI QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-fluorobenceno
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetylene
Punto de fusión 27°C to 28°C
Densidad 1.048
Punto de ebullición 55°C to 56°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C (85°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Beilstein 1099285
Información de solubilidad Soluble in chloroform,diethyl ether,acetone,dichloromethane,hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.12
Porcentaje de pureza 99%