Learn More
Cloruro de 4-fluorofenilacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10177532 1 g Frasco de vidrio 1 g
10013452 5 g Frasco de vidrio 5 g
10721145 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10177532 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 376120010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 459-04-1 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 459-04-1
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.58
Número MDL MFCD00674181
Clave InChI SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
PubChem CID 3744988
Nombre IUPAC cloruro de 2-(4-fluorofenil)acetil
SMILES FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2590g/mL
Punto de ebullición 60°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2C(O)Cl
Índice de refracción 1.5110 to 1.513
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.259
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.