Learn More
Cloruro de 4-fluorofenilacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324106 25 g 25 g
11304106 1 g 1 g
11314106 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19235.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 459-04-1 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
4-Fluorophenylacetyl chloride is used as an acylating agent in organic synthesis. It is used to prepare monoacylated pyrazolidine by reacting with pyrazolidine. It is also used in the preparation of N-acyl isothiouronium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-fluorofenilacetilo se utiliza como agente acilante en la síntesis orgánica. Se utiliza para preparar pirazolidina monoacilada al reaccionar con la pirazolidina. También se utiliza en la preparación del cloruro de isotiouronio de N-acilo.
Solubilidad
Miscible con diclorometano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-04-1
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.58
Número MDL MFCD00674181
Clave InChI SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
PubChem CID 3744988
Nombre IUPAC cloruro de 2-(4-fluorofenil)acetil
SMILES FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetyl chloride
Densidad 1.259
Punto de ebullición 60°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 972148
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 97%