Learn More
Ácido 4-fluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703861 10 g Frasco de vidrio 10 g
10060920 25 g Frasco de vidrio 25 g
10350404 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119570100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-50-5
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00004343
Clave InChI MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 86.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2CO2H
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 4209
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino brillante o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.