Learn More
Ácido 4-fluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453384 100 g 100 g
11433384 5 g 5 g
11443384 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10646.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylacetic acid is used as an intermediate in the production of fluorinated anesthetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fluorofenilacético se utiliza como intermedio en la producción de anestésicos fluorados.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-50-5
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00004343
Clave InChI MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 164°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 972145
Índice Merck 14,4177
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%