Learn More
4-Fluorofenil sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654962 25 g Frasco de vidrio 25 g
10656714 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119620250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-29-9
Fórmula molecular C12H8F2O2S
Peso molecular (g/mol) 254.25
Número MDL MFCD00000350
Clave InChI PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorofenil)sulfonilbenceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl sulfone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97.0°C to 100.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (FC6H4)2SO2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo