Learn More
Metilsulfona de 4-fluorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485283 5 g 5 g
11495283 25 g 25 g
11405293 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12863.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 455-15-2 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-15-2
Fórmula molecular C7H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 174.189
Número MDL MFCD00039753
Clave InChI DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl methyl sulfone, 1-fluoro-4-methylsulfonyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl, 1-fluoro-4-methylsulphonyl benzene, 1-fluoro-4-methanesulfonylbenzene, 4-fluorophenyl methyl sulphone, 4-fluorophenylmethylsulfone, sulfone, p-fluorophenyl methyl, methyl 4-fluorophenyl sulfone, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-benzene
PubChem CID 67994
Nombre IUPAC 1-Fluoro-4-metilsulfonilbenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl methyl sulfone
Punto de fusión 76°C to 81°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2045674
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 98%