Learn More
Cloruro de (4-fluorofenil)metanosulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10576694 250 mg 250 miligramos
10014042 1 g 1 g
10713907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10576694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07801CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 103360-04-9
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.631
Número MDL MFCD01631930
Clave InChI UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
Nombre IUPAC cloruro de (4-fluorofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 95%