Learn More
Isocianato de 4-fluorofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644772 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10428840 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644772 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-45-5 | C7H4FNO | 137.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-45-5
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.11
Número MDL MFCD00002023
Clave InChI DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70955
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl isocyanate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2060g/mL
Punto de ebullición 68°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4NCO
Índice de refracción 1.5141 to 1.5161
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.206
Sinónimo 4-fluorophenyl isocyanate, 4-fluorophenylisocyanate, p-fluorophenyl isocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isocyanato, isocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 1-fluoro-4-isocyanato-benzene, benzene,1-fluoro-4-isocyanato, 4-fluorobenzenisocyanate, paragos 331046, timtec-bb sbb032971
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.