Learn More
Isocianato de 4-fluorofenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394719 1 g 1 g
11424284 5 g 5 g
11434284 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12576.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-45-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-45-5
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.113
Número MDL MFCD00002023
Clave InChI DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70955
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl isocyanate
Punto de ebullición 55°C to 56°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Cantidad 1 g
Número UN UN3080
Beilstein 471609
Sinónimo 4-fluorophenyl isocyanate, 4-fluorophenylisocyanate, p-fluorophenyl isocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isocyanato, isocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 1-fluoro-4-isocyanato-benzene, benzene,1-fluoro-4-isocyanato, 4-fluorobenzenisocyanate, paragos 331046, timtec-bb sbb032971
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza ≥98%