Learn More
4-Fluorophenethylealcohol, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10430731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10430731 25 g Glass bottle 25 g
10167603 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10430731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311980250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7589-27-7
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.16
Número MDL MFCD00002898
Clave InChI MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
Nombre IUPAC 2-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenethyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1200g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid