Learn More
Bromuro de 4-fluorofenetilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10694165 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10694165 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10694165 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398050050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenethyl bromide
CAS 332-42-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Densidad 1.4498g/mL
Punto de ebullición 100°C to 104°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8BrF
Fórmula lineal FC6H4(CH2)2Br
Índice de refracción 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD03844794
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.4498
Sinónimo 1-2-bromoethyl-4-fluorobenzene, 1-fluoro-4-2-bromoethyl benzene, 4-fluorophenethyl bromide, 2-4-fluorophenyl ethyl bromide, 1-bromo-2-4-fluorophenyl ethane, 2-4-fluorophenyl ethylbromide, 4-fluorophenylethyl bromide, 1-2-bromo-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-fluoro, 1-2-bromoethyl-4-fluoro-benzene
Clave InChI FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(CCBr)C=C1
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 203.05
PubChem CID 573153
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.