Learn More
Ácido 4-fluoromandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435393 25 g 25 g
11415393 1 g 1 g
11425393 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13391.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 395-33-5 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 395-33-5
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.14
Número MDL MFCD00044402,MFCD20638902
Clave InChI RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
PubChem CID 98068
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoromandelic acid
Punto de fusión 133°C to 138°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2211001
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 98%