Learn More
Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446007 5 g 5 g
15436007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33208.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5731-10-2 | C13H8FO2 | 215.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5731-10-2
Fórmula molecular C13H8FO2
Peso molecular (g/mol) 215.20
Número MDL MFCD01631909
Clave InChI LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
PubChem CID 2782689
Nombre IUPAC ácido 4-(4-fluorofenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 243°C to 244°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 96%